Merck
ENA402267539
Enamine
N-(6-aminopyridin-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.17
MDL番号:
mp
183-184
Iupac Name
N-(6-amino-3-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
WXNBDYGICNCEQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132053
Melting Point
183-184
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132053
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)