Merck
ENA402267442
Enamine
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-8(10)7-4-2-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
CTALSEJBMUILAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)