Merck
ENA402267301
Enamine
3-amino-2-methoxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
NUSLOKIITLKOIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131359
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131359