Merck
ENA402266994
Enamine
2-iodopyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234
MDL番号:
Iupac Name
2-iodopyrimidine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3IN2O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H
InChI Key
FDKACNIPNNUNEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132765
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132765
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)