Merck
ENA394768294
Enamine
N-[bis(methylsulfanyl)methylidene]-4-methylbenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.42
MDL番号:
mp
109-111
Iupac Name
dimethyl (4-methylphenyl)sulfonyldithioimidocarbonate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S3/c1-8-4-6-9(7-5-8)16(12,13)11-10(14-2)15-3/h4-7H,1-3H3
InChI Key
OWIPGZGAUSIOAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16674
Melting Point
109-111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16674