Merck
ENA394768252
Enamine
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.62
MDL番号:
Iupac Name
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8ClFO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(13)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChI Key
UXAUBAKETRIXRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)