Merck
ENA394768209
Enamine
5-bromo-8-chloroquinolin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.52
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-8-chloro-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(12)13-9/h1-4H,(H2,12,13)
InChI Key
JHGIODPOTYTBKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)