Merck
ENA394768111
Enamine
N,2-dimethylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
Iupac Name
N,2-dimethyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
HCUFKIUYBRJORR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129660
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129660
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)