Merck
ENA394768018
Enamine
2-fluoro-4-hydrazinylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
mp
97-99
Iupac Name
2-fluoro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI Key
WPUCAFYQYAGPAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
Melting Point
97-99
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)