Merck
ENA394767990
Enamine
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.23
MDL番号:
Iupac Name
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-2-12-7-4-3-6(5-9-7)13(8,10)11/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,10,11)
InChI Key
LZCZNRYQZPZYRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)