Merck
ENA394767969
Enamine
5-ethoxy-N1-(2-fluorophenyl)benzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.28
MDL番号:
Iupac Name
5-ethoxy-N1-(2-fluorophenyl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C14H15FN2O/c1-2-18-10-7-8-12(16)14(9-10)17-13-6-4-3-5-11(13)15/h3-9,17H,2,16H2,1H3
InChI Key
PEINJBHUGHCZPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130364
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130364