Merck
ENA394767627
Enamine
2-cyclopentyl-1-phenylethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-1-phenylethanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-13(10-11-6-4-5-7-11)12-8-2-1-3-9-12/h1-3,8-9,11,13-14H,4-7,10H2
InChI Key
PQNHZPZKBSINCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129024
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129024
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)