Merck
ENA394767537
Enamine
4-(N-methylacetamido)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
4-[acetyl(methyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-6(9)8(2)5-3-4-7(10)11/h3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
WTJQWZDNSPLETG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128750
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128750
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)