Merck
ENA394767526
Enamine
(1,4-dimethylpiperidin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-8(7-9)3-5-10(2)6-4-8/h3-7,9H2,1-2H3
InChI Key
KLICKMOJMSMPFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128738
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)