Merck
ENA394767519
Enamine
N-{[1-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl}-4-methylbenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.42
MDL番号:
Iupac Name
N-{[1-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl}-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H23NO3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(18,19)16-11-15(12-17)9-3-2-4-10-15/h5-8,16-17H,2-4,9-12H2,1H3
InChI Key
ZLKIQAPHVFSBFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128729