Merck
ENA394767504
Enamine
1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.11
MDL番号:
Iupac Name
1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChI Key
YCHCTKYETOOKMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128692