Merck
ENA394767451
Enamine
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(9(11)12-2)7-5-3-4-6-8-10/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
NAYHERBUFQATEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)