Merck
ENA394767254
Enamine
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.14
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrOS/c1-2-12-9-5-8(10)4-3-7(9)6-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
RVDIOIZTWJEBFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128165
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128165
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)