Merck
ENA394767076
Enamine
3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-6-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.13
MDL番号:
Iupac Name
3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.2ClH/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11-9)12(13)14;;/h4-5,7H,1-3,10H2;2*1H
InChI Key
RHUWDZPNSHZEFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127164
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)