Merck
ENA394767068
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.71
MDL番号:
mp
77-79
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C14H12ClNO2/c15-10-14(17)16-12-8-4-5-9-13(12)18-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
InChI Key
HPKJQYQYTRARFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01599
Melting Point
77-79
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01599
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)