Merck
ENA394766990
Enamine
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
UMSZWTBBBMGEAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129169
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129169
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)