Merck
ENA394766985
Enamine
tert-butyl 6-aminohexanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.74
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-aminohexanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)7-5-4-6-8-11;/h4-8,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
DYPCMCLPEUUXFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129103
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129103