Merck
ENA390552923
Enamine
2-(dimethylamino)quinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(dimethylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-14(2)11-7-9(12(15)16)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
NGJFDFAIRAKMPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)