Merck
ENA390552850
Enamine
ethyl 6-(3-hydroxyazetidin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-(3-hydroxy-1-azetidinyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-2-16-11(15)8-3-4-10(12-5-8)13-6-9(14)7-13/h3-5,9,14H,2,6-7H2,1H3
InChI Key
WFJVYAIBHDDKMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127938
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127938