Merck
ENA390552262
Enamine
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.67
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3N.ClH/c11-10(12,13)9(14)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,14H2;1H
InChI Key
VESQZHHAKUAZBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127924
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)