Merck
ENA390552244
Enamine
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.67
MDL番号:
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c10-8(9-11-6-12-13-9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6,8H,10H2,(H,11,12,13);1H
InChI Key
DABFFDNQUGVZSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)