Merck
ENA390552207
Enamine
1,1,1-trifluoro-4,4-dimethylpentan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.65
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4,4-dimethylpentan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14F3N.ClH/c1-6(2,3)4-5(11)7(8,9)10;/h5H,4,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
RMDGTWRYXHACAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127311
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127311
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)