Merck
ENA390552153
Enamine
6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.64
MDL番号:
Iupac Name
6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO3S/c8-16(13,14)5-1-2-6(12-3-5)15-4-7(9,10)11/h1-3H,4H2
InChI Key
QEDNFZJYFXUQDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126424
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)