Merck
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)