Merck
ENA390347495
Enamine
ethyl 2-hydroxy-1,3-thiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-hydroxy-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-2-10-5(8)4-3-11-6(9)7-4/h3H,2H2,1H3,(H,7,9)
InChI Key
FISQGIBFVQGVPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126418
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126418
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)