Merck
ENA390347476
Enamine
(3-methylcyclohexyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.21
MDL番号:
Iupac Name
(3-methylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
KGSNUSZZYWSOFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126372
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126372
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)