Merck
ENA390347218
Enamine
3-carbamoylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(aminocarbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N4O3/c9-6(13)4-3-11-12-5(8(14)15)1-2-10-7(4)12/h1-3H,(H2,9,13)(H,14,15)
InChI Key
UCSHYAPSHZJSEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113564
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113564