Merck
ENA390347178
Enamine
4-phenylpyrimidin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
mp
113-115
Iupac Name
4-phenyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,11H2
InChI Key
DQFRFPWGQVAOMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125714
Melting Point
113-115
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125714