Merck
ENA390347154
Enamine
2,6-dimethylcyclohex-2-ene-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethyl-2-cyclohexene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h4,6,8-9H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
ZTNFZIHZMITMGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125647
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125647