Merck
ENA390347151
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h8H,1-7,10H2
InChI Key
FHXNYYFOSMSGPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125633
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)