Merck
ENA390347069
Enamine
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.22
MDL番号:
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c9-3-7-8-6(4-10-7)5-1-2-5/h4-5,9H,1-3H2
InChI Key
BKDYOUFIADRAQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)