Merck
ENA390347026
Enamine
[1-(pyridin-4-yl)piperidin-4-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.28
MDL番号:
Iupac Name
[1-(4-pyridinyl)-4-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-9-10-3-7-14(8-4-10)11-1-5-13-6-2-11/h1-2,5-6,10H,3-4,7-9,12H2
InChI Key
JVTMDVFGRFFOOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125354
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125354