Merck
ENA390347011
Enamine
1-(1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h2-5,8H,7H2,1H3
InChI Key
RFBQAWJJJXBCSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125313
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125313
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)