Merck
ENA390346969
Enamine
[2-(methylsulfanyl)pyridin-4-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.24
MDL番号:
Iupac Name
[2-(methylsulfanyl)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-10-7-4-6(5-8)2-3-9-7/h2-4H,5,8H2,1H3
InChI Key
WUQAMFZTFZEJDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125233
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125233