Merck
ENA390346902
Enamine
potassium 1-cyano-5-methylhex-1-en-2-olate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.29
MDL番号:
Iupac Name
potassium (Z)-1-cyano-5-methylhex-1-en-2-olate
Inchi Code
1S/C8H13NO.K/c1-7(2)3-4-8(10)5-6-9;/h5,7,10H,3-4H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b8-5-;
InChI Key
HTILNBGUBBJTSK-HGKIGUAWSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126282
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126282