Merck
ENA390346888
Enamine
potassium 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
potassium 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O3.K/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5;/h2,4-5H,1,3H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
NHPAEOLSRHJWKQ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126166
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)