Merck
ENA390346773
Enamine
(2-methylpropyl)hydrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.07
MDL番号:
Iupac Name
isobutylhydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H12N2.2ClH/c1-4(2)3-6-5;;/h4,6H,3,5H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
SPLCYHBEYXAIBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124536
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124536