Merck
ENA388700878
Enamine
benzyl[1-(furan-2-yl)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-1-(2-furyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11(13-8-5-9-15-13)14-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9,11,14H,10H2,1H3
InChI Key
MVUROKMDHJEIHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)