Merck
ENA388700857
Enamine
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-2-8-3-6-5/h2-4,7H,1H3
InChI Key
DYKKXJKGYIHJGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)