Merck
ENA388700740
Enamine
1-bromo-N-methylmethanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.05
MDL番号:
Iupac Name
bromo-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H6BrNO2S/c1-4-7(5,6)2-3/h4H,2H2,1H3
InChI Key
PCNXPHMCSOGYBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)