Merck
ENA388700436
Enamine
2-methyloxolane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methyltetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
YXVATTQXDIZNEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101188
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101188
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)