Merck
ENA388700422
Enamine
4-bromo-1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.17
MDL番号:
mp
146-148
Iupac Name
4-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H18BrNO4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
VNILBVOEUDJGJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124364
Melting Point
146-148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124364
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)