Merck
ENA388700410
Enamine
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.19
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C8H13F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,12H,1-5H2
InChI Key
WDWKMZMIJJTUES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)