Merck
ENA388700329
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperazin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.66
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)piperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-11-5-4-9-3-2-8-6-7(9)10;/h8H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
DWGMJNTVEJKQDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124164