Merck
ENA388700221
Enamine
5-chlorofuran-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.53
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNO/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
InChI Key
ZQXMLPGTNIYTRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123911
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123911